Learn More
3',5',N2-tri-O-acetil 2'-desoxiguanosina, TRC
Código de producto. 30456899
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30456899 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30456899 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT740000100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3',5',N2-Tri-O-acetyl 2'-Deoxyguanosine
CAS 193092-29-4
Fórmula molecular C16 H19 N5 O7
Cantidad 100 mg
Sinónimo N-Acetyl-2'-deoxy-guanosine 3',5'-Diacetate
Fórmula InChI InChI=1S/C16H19N5O7/c1-7(22)18-16-19-14-13(15(25)20-16)17-6-21(14)12-4-10(27-9(3)24)11(28-12)5-26-8(2)23/h6,10-12H,4-5H2,1-3H3,(H2,18,19,20,22,25)/t10-,11+,12+/m0/s1
SMILES CC(=O)NC1=NC(=O)c2ncn([C@H]3C[C@H](OC(=O)C)[C@@H](COC(=O)C)O3)c2N1
Nombre IUPAC Acetato de [(2R,3S,5R)-5-(2-acetamido-6-oxo-3H-purin-9-il)-3-acetiloxioxolan-2-il]metilo
Peso molecular (g/mol) 393.351
Formula Weight (peso de la fórmula) 393.128