Learn More
3-(5-Metil-2-furil)butiraldehído, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11405307
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11405307 5 g 5 g
11415307 25 g 25 g
11425307 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11405307 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22671.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 31704-80-0 | C9H12O2 | 152.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 31704-80-0
Fórmula molecular C9H12O2
Peso molecular (g/mol) 152.19
Número MDL MFCD00209519
Clave InChI PFLUFBMKOXFWSD-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 3-5-methyl-2-furyl butyraldehyde, 3-5-methylfuran-2-yl butanal, 3-5-methyl-2-furyl butanal, 3-5-methyl-2-furanyl butanal, fema no. 3307, beta5-dimethyl-2-furanpropanal, 2-furanpropanal, beta5-dimethyl, 2-furanpropanal, beta,5-dimethyl, beta5-dimethyl-2-furanpropionaldehyde, 2-furanpropanal, .beta.,5-dimethyl
PubChem CID 3578033
Nombre IUPAC 3-(5-metilfuran-2-il)butanal
SMILES CCC(C=O)C1=CC=C(C)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(5-Methyl-2-furyl)butyraldehyde
Densidad 1.006
Punto de ebullición 93°C to 94°C (14 mmHg)
Temperatura de inflamación 58°C (136°F)
Cantidad 5 g
Número UN UN1989
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.19
Porcentaje de pureza 99%