Learn More
3-(5-metil-1H-imidazol-1-il)-5-(trifluorometil)bencenamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(5-Methylimidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)aniline |
| CAS | 641571-16-6 |
| Fórmula molecular | C11 H10 N3 F3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 3-(5-Methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)benzenamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H10F3N3/c1-7-5-16-6-17(7)10-3-8(11(12,13)14)2-9(15)4-10/h2-6H,15H2,1H3 |
| SMILES | Cc1cncn1c2cc(N)cc(c2)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 3-(5-metilimidazol-1-il)-5-(trifluorometil)anilina |
| Peso molecular (g/mol) | 241.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 241.0827 |