Learn More
Cloruro de 3-(5-metil-1,2,4-oxadiazol-3-il)benzenosulfonilo, téc., Thermo Scientific™
Código de producto. 10540913
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10540913 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10167602 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10540913 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC39103DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 10185-62-3
Fórmula molecular C9H7ClN2O3S
Peso molecular (g/mol) 258.68
Número MDL MFCD06797486
Clave InChI YPMVPGZXUILSPT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride,3-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl, 3-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl benzene-1-sulfonyl chloride, chloro 3-5-methyl 1,2,4-oxadiazol-3-yl phenyl sulfone, 3-5-methyl-1,2,4 oxadiazol-3-yl-benzenesulfonylchloride, 3-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl phenylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl, benzenesulfonylchloride, 3-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl
PubChem CID 18525745
SMILES CC1=NC(=NO1)C1=CC(=CC=C1)S(Cl)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(5-Methyl-1, 2, 4-oxadiazol-3-yl)benzenesulfonyl chloride
% mín. CAS 80.0
% máx. CAS 100.0
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC cloruro de 3-(5-metil-1,2,4-oxadiazol-3-il)benceno-1-sulfonilo
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.68
Porcentaje de pureza Tech.
Grado Técnico