Learn More
3,5-lutidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,5-Lutidine |
| CAS | 591-22-0 |
| Fórmula molecular | C7H9N |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 3,5-Dimethylpyridine, NSC 60736 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H9N/c1-6-3-7(2)5-8-4-6/h3-5H,1-2H3 |
| SMILES | Cc1cncc(C)c1 |
| Nombre IUPAC | 3,5-dimetilpiridina |
| Peso molecular (g/mol) | 107.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 107.0735 |