Learn More
3,5-lutidina, TRC
Código de producto. 30478052
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30478052 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30478052 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL4780405G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Lutidine
CAS 591-22-0
Fórmula molecular C7H9N
Cantidad 5 g
Sinónimo 3,5-Dimethylpyridine, NSC 60736
Fórmula InChI InChI=1S/C7H9N/c1-6-3-7(2)5-8-4-6/h3-5H,1-2H3
SMILES Cc1cncc(C)c1
Nombre IUPAC 3,5-dimetilpiridina
Peso molecular (g/mol) 107.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 107.0735