Learn More
3,5-Lutidina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11412677
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11412677 500 mL 500 ml
11359519 25 mL 25 ml
11402677 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11412677 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14877.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 591-22-0 | C7H9N | 107.156 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 591-22-0
Fórmula molecular C7H9N
Peso molecular (g/mol) 107.156
Número MDL MFCD00006404
Clave InChI HWWYDZCSSYKIAD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-lutidine, pyridine, 3,5-dimethyl, unii-6q4ypz045v, 3,5-dimethyl pyridine, 3,5 lutidine, 3,5-lutdcine, 3,5-dimethylpyridin, 3,5-dimethyl-pyridine, acmc-1axev, dsstox_cid_30825
PubChem CID 11565
Nombre IUPAC 3,5-dimetilpiridina
SMILES CC1=CC(=CN=C1)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Lutidine
Punto de fusión -9°C
Densidad 0.941
Punto de ebullición 169°C to 170°C
Temperatura de inflamación 53°C (127°F)
Olor Unpleasant
Índice de refracción 1.505
Cantidad 500 mL
Número UN UN1992
Beilstein 105682
Información de solubilidad Sol
Formula Weight (peso de la fórmula) 107.16
Porcentaje de pureza 99%