Learn More
3,5-Heptanodiona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11433687
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11433687 25 g 25 g
11423687 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11433687 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18165.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7424-54-6 | C7H12O2 | 128.171 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7424-54-6
Fórmula molecular C7H12O2
Peso molecular (g/mol) 128.171
Número MDL MFCD00015186
Clave InChI DGCTVLNZTFDPDJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-heptanedione, dipropionylmethane, 3,5-heptandione, unii-q3b558e3vy, 3,5-heptadione, 3,5-heptane dione, pubchem21961, ksc379q6f, 3,5-heptanedione, purum gc
PubChem CID 81923
Nombre IUPAC heptano-3,5-diona
SMILES CCC(=O)CC(=O)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Heptanedione
Densidad 0.8
Punto de ebullición 175°C to 177°C
Temperatura de inflamación 57°C (134°F)
Olor Pleasant
Índice de refracción 1.4555
Cantidad 25 g
Número UN UN1224
Beilstein 635979
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.17
Porcentaje de pureza 98%