Learn More
Ácido 3,5-Disulfobenzoico, TRC
Código de producto. 30354304
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30354304 500 mg
30366717 1 g
30349642 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30354304 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD121485500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 121-48-2
Fórmula molecular C7H6O8S2
Peso molecular (g/mol) 282.24
Nombre IUPAC Ácido 3,5-disulfobenzoico
SMILES OC(=O)c1cc(cc(c1)S(=O)(=O)O)S(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Disulfobenzoic Acid
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6O8S2/c8-7(9)4-1-5(16(10,11)12)3-6(2-4)17(13,14)15/h1-3H,(H,8,9)(H,10,11,12)(H,13,14,15)
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.9504