Learn More
3,5-difenilpirazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,5-Diphenylpyrazole |
| CAS | 1145-01-3 |
| Fórmula molecular | C15H12N2 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H12N2/c1-3-7-12(8-4-1)14-11-15(17-16-14)13-9-5-2-6-10-13/h1-11H,(H,16,17) |
| SMILES | c1ccc(cc1)c2cc([nH]n2)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | 3,5-difenil-1H-pirazol |
| Peso molecular (g/mol) | 220.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 220.1 |