Learn More
3,5-Difenil-1H-pirazol, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11341757
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11341757 5 g 5 g
11351757 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11341757 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L04904.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 1145-01-3 | C15H12N2 | 220.28 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1145-01-3
Fórmula molecular C15H12N2
Peso molecular (g/mol) 220.28
Número MDL MFCD00039675
Clave InChI JXHKUYQCEJILEI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-diphenylpyrazole, 1h-pyrazole, 3,5-diphenyl, pyrazole, 3,5-diphenyl, pyrazole,5-diphenyl, acmc-1bufo, 1h-pyrazole,5-diphenyl, cbmicro_048085, 3,5-diphenyl pyrazole, 3,5-diphenyl-1h-pyrazole 5g
PubChem CID 70840
Nombre IUPAC 3,5-difenil-1H-pirazol
SMILES N1N=C(C=C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Diphenyl-1H-pyrazole
Punto de fusión 199°C to 204°C
Cantidad 5 g
Beilstein 158264
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.28
Porcentaje de pureza ≥98%