Learn More
Éster etílico de ácido 3,5-Dioxociclohexanacarboxil, TRC
Código de producto. 30138451
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138451 2.5 g 2.50 g
30004824 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30138451 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4863702.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27513-35-5
Fórmula molecular C9H12O4
Peso molecular (g/mol) 184.19
Sinónimo Ethyl 3,5-Dioxocyclohexanecarboxylate
SMILES CCOC(=O)C1CC(=O)CC(=O)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dioxocyclohexanecarboxylic Acid Ethyl Ester
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H12O4/c1-2-13-9(12)6-3-7(10)5-8(11)4-6/h6H,2-5H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.0736