Learn More
Ácido 3,5-Dinitrosalicílico, TRC
Código de producto. 30132958
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30132958 100 g 100 g
30006888 5 g 5 g
30010545 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132958 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD480300100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 609-99-4
Fórmula molecular C7 H4 N2 O7
Peso molecular (g/mol) 228.12
Sinónimo 3,5-Dinitrosalicylate, 3,5-Dinitro-2-hydroxybenzoic acid
Nombre IUPAC 2-hidroxi-3,5-ácido dinitrobenzoico
SMILES OC(=O)c1cc(cc(c1O)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dinitrosalicylic Acid
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H4N2O7/c10-6-4(7(11)12)1-3(8(13)14)2-5(6)9(15)16/h1-2,10H,(H,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.0019