Learn More
Hidrazida del ácido 3,5-dinitrosalicílico, Mikromol™
Código de producto. 17962896
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17962896 100 mg 100 miligramos
17961606 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17962896 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0444.03
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Hidrazida del ácido 3,5-dinitrosalicílico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dinitrosalicylic Acid Hydrazide
CAS 955-07-7
Nombres de analitos o componentes 3,5-Dinitrosalicylic Acid Hydrazide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C7 H6 N4 O6
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 3,5-Dinitrosalicylic Acid Hydrazide, 3,5-Dinitrosalicylhydrazide, Nifursol-desfurfuryliden
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6N4O6/c8-9-7(13)4-1-3(10(14)15)2-5(6(4)12)11(16)17/h1-2,12H,8H2,(H,9,13)
SMILES NNC(=O)c1cc(cc(c1O)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 2-hidroxi-3,5-dinitrobenzohidrazida
Peso molecular (g/mol) 242.15
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.0287 g/mol