Learn More
3,5-Dinitrosalicilhidrazida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,5-Dinitrosalicylic Acid Hydrazide |
| CAS | 955-07-7 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C7 H6 N4 O6 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 3,5-Dinitrosalicylic Acid Hydrazide, 3,5-Dinitrosalicylhydrazide, Nifursol-desfurfuryliden, Salicylic acid, 3,5-dinitro-, hydrazide (7CI,8CI), 2-Hydroxy-3,5-dinitro-benzoic acid hydrazide, 2-Hydroxy-3,5-dinitrobenzohydrazide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6N4O6/c8-9-7(13)4-1-3(10(14)15)2-5(6(4)12)11(16)17/h1-2,12H,8H2,(H,9,13) |
| SMILES | NNC(=O)c1cc(cc(c1O)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 2-hidroxi-3,5-dinitrobenzohidrazida |
| Peso molecular (g/mol) | 242.15 |
| Mostrar más |