Learn More
3,5-Dinitrosalicilhidrazida-15N2, TRC
Código de producto. 17941365
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17941365 10 mg 10 miligramos
17912235 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17941365 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD48031710MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1346598-09-1
Fórmula molecular C7H6N215N2O6
Peso molecular (g/mol) 244.13
Sinónimo 3,5-Dinitrosalicylic acid 15N-hydrazide, 3,5-Dinitrosalicylhydrazide-15N2, Nifursol-desfurfuryliden-15N2, 2-Hydroxy-3,5-dinitrobenzoic acid hydrazide-15N2, 2-Hydroxy-3,5-dinitrobenzohydrazide-15N2, Nifursol-desfurfuryliden 15N2 (hydrazide 15N2)
Nombre IUPAC 2-hidroxi-3,5-dinitro(^{15}N)benzohydrazida
SMILES [15NH2][15NH]C(=O)c1cc(cc(c1O)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dinitrosalicylhydrazide-15N2
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6N4O6/c8-9-7(13)4-1-3(10(14)15)2-5(6(4)12)11(16)17/h1-2,12H,8H2,(H,9,13)/i8+1,9+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.0228
Porcentaje de pureza >95%