Learn More
3,5-Dinitrosalicilaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11434367
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11434367 1 g 1 g
11444367 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11434367 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20424.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    55.70€
    50.65€ / 1 g
    Ahorro 5.05€
    9% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2460-59-5 | C7H3N2O6 | 211.11 g/mol
It is used to produce 3-(2-hydroxy-3,5-dinitro-phenyl)-propenal with acetaldehyde. 3,5-Dinitrosalicylaldehyde has been used in the preparation of salicyldimine ligand via Schiff base condensation with allyl-substituted aniline, 3-hydroxycoumarins2, chromogenic proteinase substrates and ruthenium(II) chiral Schiff base complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza para producir 3-(2-hidroxi-3,5-dinitro-fenil)-propenal con acetaldehído. El 3,5-dinitrosalicilaldehído se ha utilizado en la preparación de ligando de salicildimina a través de la condensación de la base de Schiff con anilina alilsustituida, 3-hidroxicumarinas2, sustratos de proteinasa cromogénicos y complejos de base de Schiff quiral de rutenio(II).
Solubilidad
Soluble en agua, 0,6 g/100 ml (18 °C).
Notas
Sensible al aire. Almacenar lejos de agentes oxidantes y aire. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacénese bajo gas inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2460-59-5
Fórmula molecular C7H3N2O6
Peso molecular (g/mol) 211.11
Número MDL MFCD00007103
Clave InChI FLJXIBHYDIMYRS-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 75571
Nombre IUPAC 2-formil-4,6-dinitrobencen-1-olato
SMILES [O-]C1=C(C=O)C=C(C=C1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dinitrosalicylaldehyde
Punto de fusión 71°C to 74°C
Cantidad 1 g
Beilstein 1121900
Sensibilidad Air Sensitive
Sinónimo 3,5-dinitrosalicylaldehyde, 2-hydroxy-3,5-dinitrobenzaldehyde, 3,5-dinitro-2-hydroxybenzaldehyde, benzaldehyde, 2-hydroxy-3,5-dinitro, acmc-20anby, 2-hydroxy-3,5-dinitro-benzaldehyde, 2-hydroxy-3,5-dinitrobenzaldehyde #, benzaldehyde,2-hydroxy-3,5-dinitro
Información de solubilidad Soluble in water,0.6g/100 mL (18°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.12
Porcentaje de pureza 98%