Learn More
3,5-dinitropiridina, TRC
Código de producto. 30378222
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30378222 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30378222 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44182525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dinitropyridine
CAS 940-06-7
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C5 H3 N3 O4
Cantidad 25 mg
Sinónimo 3,5-Dinitropyridine
Fórmula InChI InChI=1S/C5H3N3O4/c9-7(10)4-1-5(8(11)12)3-6-2-4/h1-3H
SMILES [O-][N+](=O)c1cncc(c1)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 3,5-dinitropiridina
Peso molecular (g/mol) 169.1
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.0124
Porcentaje de pureza >95