Learn More
3,5-dinitroclorobenceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,5-Dinitrochlorobenzene |
| CAS | 618-86-0 |
| Fórmula molecular | C6H3ClN2O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1-Chloro-3,5-dinitrobenzene, m-Dinitrochlorobenzene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H3ClN2O4/c7-4-1-5(8(10)11)3-6(2-4)9(12)13/h1-3H |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1cc(Cl)cc(c1)[N+](=O)[O-] |
| Peso molecular (g/mol) | 202.55 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 201.9781 |