Learn More
Alcohol de 3,5-dinitrobencilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15455417
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15455417 5 g 5 g
15465417 25 g 25 g
15475417 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15455417 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32669.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 71022-43-0 | C7H6N2O5 | 198.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71022-43-0
Fórmula molecular C7H6N2O5
Peso molecular (g/mol) 198.13
Número MDL MFCD00007235
Clave InChI GPHYIQCSMDYRGJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dinitrobenzyl alcohol, 3,5-dinitrophenyl methanol, benzenemethanol, 3,5-dinitro, 3,5-dinitrobenzenemethanol, unii-111z6y5ynw, 3,5-dinitrobenzylalcohol, pubchem20861, acmc-1bdpg, ksc494c8n, 3,5-dinitrophenyl methanol #
PubChem CID 116978
Nombre IUPAC (3,5-dinitrofenil)metanol
SMILES OCC1=CC(=CC(=C1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dinitrobenzyl alcohol
Punto de fusión 88°C to 91°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2054388
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.13
Porcentaje de pureza 98%