Learn More
3,5-Dinitrobenzoilo cloruro, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,5-Dinitrobenzoyl Chloride |
| CAS | 99-33-2 |
| Fórmula molecular | C7H3ClN2O5 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 3,5-Dinitrobenzoic Acid Chloride, NSC 2697; |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H3ClN2O5/c8-7(11)4-1-5(9(12)13)3-6(2-4)10(14)15/h1-3H |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1cc(cc(c1)[N+](=O)[O-])C(=O)Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 230.56 |