Learn More
Cloruro de 3,5-dinitrobenzoilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10677021 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10677021 100 g Frasco de vidrio 100 g
10157700 25 g Frasco de vidrio 25 g
10195313 500 g Frasco de vidrio 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10677021 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 408711000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 99-33-2 | C7H3ClN2O5 | 230.56 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99-33-2
Fórmula molecular C7H3ClN2O5
Peso molecular (g/mol) 230.56
Número MDL MFCD00007248
Clave InChI NNOHXABAQAGKRZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoyl chloride, 3,5-dinitro, 3,5-dinitrobenzoic acid chloride, dnbc, 3,5-dinitrobenzoylchloride, unii-5jfa2dvm4d, ccris 3137, 5jfa2dvm4d, 3,5-dinitrobenzoyl, acmc-209scd, dnbc;
PubChem CID 7432
Nombre IUPAC cloruro de 3,5-dinitrobenzoilo
SMILES C1=C(C=C(C=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 5-Dinitrobenzoyl chloride
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 67.0°C to 70.0°C
Color Amarillo a beige
Punto de ebullición 196°C (15.0 hPa)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Beilstein 09, 414
Fieser 01,320
Índice Merck 15, 3303
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.56
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Cristales o agujas cristalinas