Learn More
Cloruro de 3,5-ditrobenzoílo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11432738
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11432738 25 g 25 g
11442738 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11432738 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16729.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 99-33-2 | C7H3ClN2O5 | 230.56 g/mol
Used in photography. This aromatic compound is used by chemists to identify alcohol components in esters and in the fluorometric analysis of creatinine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
se utiliza en fotografía. Los químicos utilizan este compuesto aromático para identificar los componentes del alcohol en los ésteres y en el análisis fluorométrico de creatinina.
Solubilidad
ligeramente soluble en agua.
Nota
sensible a la humedad. Almacénese en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacénese lejos del agua, las bases y los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99-33-2
Fórmula molecular C7H3ClN2O5
Peso molecular (g/mol) 230.56
Número MDL MFCD00007248
Clave InChI NNOHXABAQAGKRZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoyl chloride, 3,5-dinitro, 3,5-dinitrobenzoic acid chloride, dnbc, 3,5-dinitrobenzoylchloride, unii-5jfa2dvm4d, ccris 3137, 5jfa2dvm4d, 3,5-dinitrobenzoyl, acmc-209scd, dnbc;
PubChem CID 7432
Nombre IUPAC cloruro de 3,5-dinitrobenzoilo
SMILES C1=C(C=C(C=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dinitrobenzoyl chloride
Punto de fusión 67°C to 70°C
Punto de ebullición 196°C (12 mmHg)
Cantidad 25 g
Número UN UN3261
Beilstein 990249
Sensibilidad Moisture sensitive
Índice Merck 14,3277
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.57
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,5-Dinitrobenzoyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 3,5-dinitro-benzoylchloride