Learn More
3,5-Dinitrobenzonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11492248
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11492248 25 g 25 g
11482248 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11492248 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15223.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4110-35-4 | C7H3N3O4 | 193.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4110-35-4
Fórmula molecular C7H3N3O4
Peso molecular (g/mol) 193.12
Número MDL MFCD00007228
Clave InChI SSDNULNTQAUNFQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzonitrile, 3,5-dinitro, 3,5-dinitro-benzonitrile, 3,5-dinitrobenzenecarbonitrile, acmc-209jih, 3,5-bisnitrobenzonitrile, 3,5-dinitrobenzonitrile, wln: wnr cnw ecn, benzonitrile,3,5-dinitro, 1,3-dinitro-5-cyanobenzene, 5-cyano-1,3-dinitrobenzene
PubChem CID 20062
Nombre IUPAC 3,5-dinitrobenzonitrile
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC(=CC(=C1)C#N)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dinitrobenzonitrile
Punto de fusión 127°C to 130°C
Cantidad 25 g
Número UN UN3439
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.12
Porcentaje de pureza 98%