Learn More
Ácido 3,5-dinitrobenzoico, TRC
Código de producto. 30386979
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30386979 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30386979 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4799055G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dinitrobenzoic Acid
CAS 99-34-3
Fórmula molecular C7 H4 N2 O6
Cantidad 5 g
Sinónimo 3,5-Dinitrobenzoic Acid, 3-Carboxy-1,5-dinitrobenzene, DNBA, NSC 8732
Fórmula InChI InChI=1S/C7H4N2O6/c10-7(11)4-1-5(8(12)13)3-6(2-4)9(14)15/h1-3H,(H,10,11)
SMILES OC(=O)c1cc(cc(c1)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC ácido 3,5-dinitrobenzoico
Peso molecular (g/mol) 212.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.0069