Learn More
Ácido 3,5-dinitrobenzoico, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10387370 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10387370 100 g Frasco de plástico 100 g
10153010 500 g Frasco de plástico 500 g
13448378 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10387370 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 153191000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 99-34-3 | C7H4N2O6 | 212.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99-34-3
Fórmula molecular C7H4N2O6
Peso molecular (g/mol) 212.12
Número MDL MFCD00007253
Clave InChI VYWYYJYRVSBHJQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dinitrobenzoic acid, dinitrobenzoic acid, dnba, benzoic acid, 3,5-dinitro, 3-carboxy-1,5-dinitrobenzene, 3,5-dinitro-benzoic acid, unii-4v3f9q018p, ccris 3129, 3,5-dnba, 3,5-dinitrobenzenecarboxylic acid
PubChem CID 7433
ChEBI CHEBI:73914
Nombre IUPAC ácido 3,5-dinitrobenzoico
SMILES OC(=O)C1=CC(=CC(=C1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 5-Dinitrobenzoic acid
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 205.0°C to 209.0°C
Densidad 1.6830g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (HPLC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal (O2N)2C6H3CO2H
Cantidad 100 g
Beilstein 09,413
Índice Merck 15,3302
Gravedad específica 1.683
Información de solubilidad Solubility in water: 1350mg/l (25°C). Other solubilities: very soluble in alcohol and glacial acetic acid,sparingly soluble in ether,benzene and,carbon disulfide
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.12
Porcentaje de pureza 98+%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,5-Dinitrobenzoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.