Learn More
Ácido 3,5-dinitrobenzoico, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11417827
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11417827 250 g 250 g
11407827 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11417827 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16502.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 99-34-3 | C7H4N2O6 | 212.12 g/mol
3,5-Dinitrobenzoic acid, is used as a reagent used in the derivatization of resins and the determination of ampicillin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el ácido 3,5-dinitrobenzoico se utiliza como reactivo en la derivación de resinas y la determinación de ampicilina.
Solubilidad
es soluble en etanol (50 mg/ml), metanol, alcohol (mucho) y ácido acético glacial (mucho). Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes, bases fuertes y agentes reductores fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99-34-3
Fórmula molecular C7H4N2O6
Peso molecular (g/mol) 212.12
Número MDL MFCD00007253
Clave InChI VYWYYJYRVSBHJQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dinitrobenzoic acid, dinitrobenzoic acid, dnba, benzoic acid, 3,5-dinitro, 3-carboxy-1,5-dinitrobenzene, 3,5-dinitro-benzoic acid, unii-4v3f9q018p, ccris 3129, 3,5-dnba, 3,5-dinitrobenzenecarboxylic acid
PubChem CID 7433
ChEBI CHEBI:73914
Nombre IUPAC ácido 3,5-dinitrobenzoico
SMILES OC(=O)C1=CC(=CC(=C1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dinitrobenzoic acid
Punto de fusión 204°C to 208°C
Densidad 1.68
Cantidad 250 g
Número UN UN1325
Beilstein 1914286
Índice Merck 14,3276
Información de solubilidad It is Soluble in ethanol (50mg/mL),methanol,alcohol (very),and glacial acetic acid (very). Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.12
Porcentaje de pureza ≥98%