Learn More
3,5-Dinitrobenzamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11494917
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11494917 25 g 25 g
11404927 100 g 100 g
11414927 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11494917 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21865.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 121-81-3 | C7H5N3O5 | 211.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 121-81-3
Fórmula molecular C7H5N3O5
Peso molecular (g/mol) 211.13
Número MDL MFCD00007985
Clave InChI UUKWKUSGGZNXGA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo nitromide, tristat, unistat, benzamide, 3,5-dinitro, nitromide usan, component of tristat, nitroamide, component of unistat-3, unii-9duj3cmk8s, 9duj3cmk8s
PubChem CID 4511
Nombre IUPAC 3,5-dinitrobenzamida
SMILES NC(=O)C1=CC(=CC(=C1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dinitrobenzamide
Punto de fusión 181°C to 183°C
Cantidad 25 g
Índice Merck 14,6612
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.13
Porcentaje de pureza 98%