Learn More
3,5-Dinitroanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10641365 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 GR
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10641365 1 g Frasco de vidrio 1 GR
10096942 10 g Frasco de vidrio 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10641365 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 116940010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 618-87-1 | C6H5N3O4 | 183.123 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 618-87-1
Número MDL MFCD00007263
Clave InChI MPBZUKLDHPOCLS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzenamine, 3,5-dinitro, aniline, 3,5-dinitro, unii-0ahr6k1n73, ccris 3109, 3,5-dinitrophenylamine, 3-5-dinitro-phenylamine, 3,5-dinitroanilin, aniline,5-dinitro, acmc-209mx8, benzenamine,3,5-dinitro
PubChem CID 12068
Nombre IUPAC 3,5-dinitroanilina
SMILES C1=C(C=C(C=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 5-Dinitroaniline
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 159°C to 163°C
Color Marrón-amarillento a amarillo
Temperatura de inflamación >100°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C6H5N3O4
Fórmula lineal (O2N)2C6H3NH2
Cantidad 1 g
Beilstein 12, 759
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in organic solvents,soluble in ethanol and diethylether
Peso molecular (g/mol) 183.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.12
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,5-Dinitroaniline
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.