Learn More
Ácido 3,5-dinitro-o-toluico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,5-Dinitro-2-methyl benzoic acid |
| CAS | 28169-46-2 |
| Fórmula molecular | C8 H6 N2 O6 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 2-Methyl-3,5-dinitrobenzoic Acid, 3,5-Dinitro-2-methylbenzoic Acid, NSC 168527 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H6N2O6/c1-4-6(8(11)12)2-5(9(13)14)3-7(4)10(15)16/h2-3H,1H3,(H,11,12) |
| SMILES | Cc1c(cc(cc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 2-metil-3,5-dinitrobenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 226.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 226.0226 |