Learn More
3,5-dinitro-L-tirosina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15499868
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15499868 250 mg 250 miligramos
15479868 1 g 1 g
15489868 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15499868 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63265.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17360-11-1
Fórmula molecular C9H9N3O7
Peso molecular (g/mol) 271.19
Número MDL MFCD00038093
Clave InChI SAZOSDSFLRXREA-MLHKIVSYNA-N
Sinónimo 3,5-dinitro-l-tyrosine, 3,5-dinitrotyrosine, 3,5-dinitro-tyr-oh, s-2-amino-3-4-hydroxy-3,5-dinitrophenyl propanoic acid, h-tyr 3,5-no2 2-oh, tyrosine, 3,5-dinitro, 2s-2-amino-3-4-hydroxy-3,5-dinitrophenyl propanoic acid, l-tyrosine,3,5-dinitro, sazosdsflrxrea-yfkpbyrvsa, 3,5-dinitro-4-hydroxy-l-phenylalanine
PubChem CID 439948
ChEBI CHEBI:28275
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-3-(4-hydroxy-3,5-dinitrophenyl)propanoic acid
SMILES N[C@@H](CC1=CC(=C(O)C(=C1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dinitro-L-tyrosine
Color Rojo
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 271.18
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.