Learn More
3,5-dinitro-4-piridinol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,5-Dinitro-4-pyridinol |
| CAS | 10425-71-5 |
| Fórmula molecular | C5H3N3O5 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 3,5-Dinitro-4-hydroxypyridine, 3,5-Dinitro-4-pyridinol, 4-Hydroxy-3,5-dinitropyridine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H3N3O5/c9-5-3(7(10)11)1-6-2-4(5)8(12)13/h1-2H,(H,6,9) |
| SMILES | Oc1c(cncc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 3,5-dinitropiridin-4-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 185.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 185.0073 |