Learn More
3,5-dinitro-4-piridinol, TRC
Código de producto. 30387763
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30387763 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30387763 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4800051G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dinitro-4-pyridinol
CAS 10425-71-5
Fórmula molecular C5H3N3O5
Cantidad 1 g
Sinónimo 3,5-Dinitro-4-hydroxypyridine, 3,5-Dinitro-4-pyridinol, 4-Hydroxy-3,5-dinitropyridine
Fórmula InChI InChI=1S/C5H3N3O5/c9-5-3(7(10)11)1-6-2-4(5)8(12)13/h1-2H,(H,6,9)
SMILES Oc1c(cncc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 3,5-dinitropiridin-4-ol
Peso molecular (g/mol) 185.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.0073