Learn More
Ácido 3,5-dinitro-4-hidroxibenzoico, TRC
Código de producto. 30376444
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30376444 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30376444 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD493015100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dinitro-4-hydroxybenzoic Acid
CAS 1019-52-9
Fórmula molecular C7 H4 N2 O7
Cantidad 100 mg
Sinónimo 4-Hydroxy-3,5-dinitrobenzoic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C7H4N2O7/c10-6-4(8(13)14)1-3(7(11)12)2-5(6)9(15)16/h1-2,10H,(H,11,12)
SMILES OC(=O)c1cc(c(O)c(c1)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC ácido 4-hidroxi-3,5-dinitrobenzoico
Peso molecular (g/mol) 228.116
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.002