Learn More
3,5-dinitro-4-cloropiridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,5-Dinitro-4-chloropyridine |
| CAS | 10425-70-4 |
| Fórmula molecular | C5H2ClN3O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 4-Chloro-3,5-dinitropyridine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H2ClN3O4/c6-5-3(8(10)11)1-7-2-4(5)9(12)13/h1-2H |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1cncc(c1Cl)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 4-cloro-3,5-dinitropiridina |
| Peso molecular (g/mol) | 203.54 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 202.9734 |