Learn More
3,5-Dimetiltiofenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11318145
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11318145 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 11318145 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08403.14
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 38360-81-5 | C8H10S | 138.228 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38360-81-5
Fórmula molecular C8H10S
Peso molecular (g/mol) 138.228
Número MDL MFCD00040226
Clave InChI CESBAYSBPMVAEI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dimethylthiophenol, benzenethiol, 3,5-dimethyl, 3,5-dimethylbenzene-1-thiol, 3,5-dimethyl thiophenol, m-xylene-5-thiol, 5-mercapto-m-xylene, 3,5-xylenethiol, xylenethiol, mixed isomers, 3,5dimethylthiophenol, pubchem6885
PubChem CID 117548
Nombre IUPAC 3,5-dimetilbencenetiol
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)S)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dimethylthiophenol
Densidad 1.015
Punto de ebullición 127°C (50 mmHg)
Temperatura de inflamación 85°C (185°F)
Índice de refracción 1.5675
Cantidad 25 g
Número UN UN2810
Beilstein 3233085
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.23
Porcentaje de pureza 97%