Learn More
3,5-Dimetilpirrol-2-carboxaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11365539
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11365539 1 g 1 g
11355539 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11365539 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50478.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2199-58-8 | C7H9NO | 123.155 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2199-58-8
Fórmula molecular C7H9NO
Peso molecular (g/mol) 123.155
Número MDL MFCD00111522
Clave InChI RDFZYUOHJBXMJA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dimethylpyrrole-2-carboxaldehyde, 3,5-dimethyl-1h-pyrrole-2-carboxaldehyde, 1h-pyrrole-2-carboxaldehyde, 3,5-dimethyl, 3,5-dimethyl-2-pyrrolecarboxaldehyde, pubchem2127, acmc-209fqe, ksc202o9r, 3,5-dimethyl-2-formylpyrrol, 2,4-dimethyl-5-formylpyrrole, 2-formyl-3,5-dimethylpyrrole
PubChem CID 270465
Nombre IUPAC 3,5-dimetil-1-H-pirrol-2-carbaldehído
SMILES CC1=CC(=C(N1)C=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dimethylpyrrole-2-carboxaldehyde
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.16
Porcentaje de pureza 97%