Learn More
Éster de pinacol de ácido 3,5-dimetilpiridina-4-borónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15498005
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
15498005 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 15498005 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32159.ME
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dimethylpyridine-4-boronic acid pinacol ester
CAS 1032358-02-3
Fórmula molecular C13H20BNO2
Número MDL MFCD10566506
Cantidad 500 mg
Sinónimo 3,5-dimethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 3,5-dimethylpyridine-4-boronic acid pinacol ester, 2-3,5-dimethyl-4-pyridinyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3,5-dimethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl pyridine, 3,5-dimethyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine
Clave InChI PLCYEDJFSPVVLL-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CN=CC(C)=C1B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Nombre IUPAC 3,5-dimetil-4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)piridina
Peso molecular (g/mol) 233.12
PubChem CID 45588136
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.12
Porcentaje de pureza 95%