Learn More
3,5-dimetilpirazol, TRC
Código de producto. 30386021
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30386021 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30386021 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD47893525G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dimethylpyrazole
CAS 67-51-6
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C5 H8 N2
Cantidad 25 g
Sinónimo Pyrazole, 3,5-dimethyl- (6CI,8CI), 3,5-Dimethyl-1H-pyrazole, 1H-3,5-Dimethylpyrazole, 3,5-Dimethylpyrazole, NSC 8729, TH 564, Trixene DP 8692, U 6245
Fórmula InChI InChI=1S/C5H8N2/c1-4-3-5(2)7-6-4/h3H,1-2H3,(H,6,7)
SMILES Cc1cc(C)[nH]n1
Nombre IUPAC 3,5-dimetil-1H-pirazol
Peso molecular (g/mol) 96.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.0687
Porcentaje de pureza >95