Learn More
3,5-Dimetilpirazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10366790 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10366790 100 g Frasco de plástico 100 g
11956211 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10366790 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 116701000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 67-51-6 | C5H8N2 | 96.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-51-6
Fórmula molecular C5H8N2
Peso molecular (g/mol) 96.13
Número MDL MFCD00005243
Clave InChI SDXAWLJRERMRKF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dimethylpyrazole, 1h-pyrazole, 3,5-dimethyl, 3,5 dmp, pyrazole, 3,5-dimethyl, 3,5-dwumetylopirazolu, unii-h21n865k9j, 3,5-dwumetylopirazolu polish, 3,5-dimethyl pyrazole, pyrazole,5-dimethyl, pubchem13256
PubChem CID 6210
Nombre IUPAC 3,5-dimetil-1H-pirazol
SMILES CC1=CC(C)=NN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 5-Dimethylpyrazole
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 106.0°C to 109.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 218.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de plástico
Cantidad 100 g
Beilstein 23,74
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.13
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino o cristales