Learn More
3,5-dimetilpirazina-2-amina, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10062412
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10062412 1 g 1 g
10765803 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10062412 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB07911DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-08-2026
Añadir a la cesta
CAS 91678-81-8
Fórmula molecular C6H9N3
Peso molecular (g/mol) 123.159
Número MDL MFCD00107172
Clave InChI GZZRWBRYYZGTNW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-3,5-dimethylpyrazine, 3,5-dimethyl-2-pyrazinamine, 3,5-dimethylpyrazine-2-ylamine, pyrazinamine, 3,5-dimethyl, 2-pyrazinamine, 3,5-dimethyl, 3,5-dimethyl-pyrazinamine, 2-amino-3,5-dimethyl-1,4-diazine, 3,5-dimethylpyrazin-2-ylamine
PubChem CID 2774764
Nombre IUPAC 3,5-dimetilpirazina-2-amina
SMILES CC1=CN=C(C(=N1)C)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 5-Dimethylpyrazin-2-amine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97+%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.16
Porcentaje de pureza 97%