Learn More
3,5-Dimetilpiperidina, cis + trans, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11495407
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11495407 25 g 25 g
11405417 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11495407 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23435.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 35794-11-7 | C7H16N | 114.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35794-11-7
Fórmula molecular C7H16N
Peso molecular (g/mol) 114.21
Número MDL MFCD00005996,MFCD09832871
Clave InChI IDWRJRPUIXRFRX-KNVOCYPGSA-O
Sinónimo piperidine, 3,5-dimethyl, 3,5-lupetidine, 3,5-dimethylpiperidin, 3,5-dimethylpiperidine, cis + trans, pubchem7709, 3,5-dimethylpiperdine, 3,5 dimethylpiperidine, 3,5-dimethylpiperadine, acmc-1afvq, hexahydro-3,5-lutidine
PubChem CID 118259
Nombre IUPAC 3,5-dimetilpiperidina
SMILES C[C@H]1C[NH2+]C[C@@H](C)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dimethylpiperidine
Nombre de nota cis + trans
Densidad 0.83
Punto de ebullición 142°C to 146°C
Temperatura de inflamación 32°C (89°F)
Índice de refracción 1.4454
Cantidad 25 g
Número UN UN1993
Beilstein 102638
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.2
Porcentaje de pureza 97%