Learn More
Clorhidrato de 3,5-dimetilfenilhidracina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11423744
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11423744 5 g 5 g
11433744 25 g 25 g
11443744 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11423744 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11336.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 60481-36-9 | C8H13ClN2 | 172.656 g/mol
3,5-Dimethylphenylhydrazine hydrochloride participates inFischer indole synthesis protocol in biological evaluation of novel antitubercular indolecarboxamide derivatives against drug-susceptible and drug-resistant mycobacterium tuberculosis strains.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El hidrocloruro de 3,5-dimetilfenilhidracina participa en el protocolo de la síntesis de indol de Fischer en la evaluación biológica de los nuevos derivados antituberculosos de la indolcarboxamida contra cepas de Mycobacterium tuberculosis sensibles a fármacos y resistentes a fármacos.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60481-36-9
Fórmula molecular C8H13ClN2
Peso molecular (g/mol) 172.656
Número MDL MFCD00052269
Clave InChI RSBQANBNDXZFIY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dimethylphenylhydrazine hydrochloride, 3,5-dimethylphenyl hydrazine hydrochloride, 3,5-dimethylphenylhydrazinehydrochloride, 3,5-dimethyl phenylhydrazine hydrochloride, 3,5-dimethylphenylhydrazine, hydrazine, 3,5-dimethylphenyl-, monohydrochloride, pubchem6407, ksc491e7r, 1-3,5-dimethylphenyl hydrazine hydrochloride, 3,5-dimethylphenyl hydrazine-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 12651341
Nombre IUPAC (3,5-dimetilfenil)hidracina; clorhidrato
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)NN)C.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dimethylphenylhydrazine hydrochloride
Punto de fusión 180°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.66
Porcentaje de pureza 98%