Learn More
3,5-Dimethylphenylboronic acid, 97%, Thermo Scientific™
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3, 5-Dimethylphenylboronic acid |
| CAS | 172975-69-8 |
| % mín. CAS | 96.0 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Fórmula molecular | C8H11BO2 |
| Sinónimo | 3,5-dimethylphenyl boronic acid, 3,5-dimethylbenzeneboronic acid, 3,5-dimethylphenyl boranediol, m-xylene-5-boronic acid, boronic acid, 3,5-dimethylphenyl, pubchem1833, acmc-209e5l, ksc174i6l, 3.5-dimethylphenylboronic acid |
| Clave InChI | DJGHSJBYKIQHIK-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | B(C1=CC(=CC(=C1)C)C)(O)O |
| Nombre IUPAC | (3,5-dimethylphenyl)boronic acid |
| Mostrar más |
Título del producto
Hittar du en möjlighet till förbättring?