Learn More
3,5-Dimetilfenilacetonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 3,5-Dimethylphenylacetonitrile |
| Punto de fusión | 42°C to 45°C |
| Punto de ebullición | 170°C (20 mmHg) |
| Cantidad | 10 g |
| Número UN | UN3439 |
| Beilstein | 2573956 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 145.2 |
| Porcentaje de pureza | 98% |