Learn More
3,5-Dimetilfenilacetonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11348275
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11348275 2 g 2 g
11358275 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11348275 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10170.04
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 39101-54-7 | C10H11N | 145.205 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39101-54-7
Fórmula molecular C10H11N
Peso molecular (g/mol) 145.205
Número MDL MFCD00060304
Clave InChI LMUKNQSVBFEUKR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dimethylphenylacetonitrile, 2-3,5-dimethylphenyl acetonitrile, 3,5-dimethylphenyl acetonitrile, benzeneacetonitrile, 3,5-dimethyl, 3,5-dimethyl-phenyl-acetonitrile, 2-3,5-dimethylphenyl ethanenitrile, acmc-20a3vm, 3.5-dimethylphenylacetonitril, 3,5-dimethylbenzeneacetonitrile, 3,5-dimethylphenylethanenitrile
PubChem CID 123481
Nombre IUPAC 2-(3,5-dimetilfenil)acetonitrilo
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)CC#N)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dimethylphenylacetonitrile
Punto de fusión 42°C to 45°C
Punto de ebullición 170°C (20 mmHg)
Cantidad 2 g
Número UN UN3439
Beilstein 2573956
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.2
Porcentaje de pureza 98%