Learn More
3,5-dimetilfenil isotiocianato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11493684
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11493684 100 g 100 g
11473684 5 g 5 g
11483684 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11493684 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11302.22
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 40046-30-8 | C9H9NS | 163.238 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 40046-30-8
Fórmula molecular C9H9NS
Peso molecular (g/mol) 163.238
Número MDL MFCD00041082
Clave InChI DSMXCADWIFIJEX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dimethylphenyl isothiocyanate, 3,5-dimethylphenylisothiocyanate, 3,5-dimethylbenzenisothiocyanate, acmc-20anca, 3,5-xylyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-3,5-dimethyl-benzene, #, isothiocyanic acid 3,5-dimethylphenyl ester
PubChem CID 142406
Nombre IUPAC 1-isotiocianato-3,5-dimetilbenceno
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)N=C=S)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dimethylphenyl isothiocyanate
Cantidad 100 g
Índice de refracción 1.619
Número UN UN2922
Beilstein 6856812
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.24
Porcentaje de pureza 99%