Learn More
3,5-dimetilfenil isotiocianato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10019511
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10019511 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 10019511 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor TL00501EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 5-Dimethylphenyl isothiocyanate
CAS 40046-30-8
% mín. CAS 97.0
Cantidad 10 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula molecular C9H9NS
Fórmula lineal (CH3)2C6H3NCS
Número MDL MFCD00041082
Sinónimo 3,5-dimethylphenyl isothiocyanate, 3,5-dimethylphenylisothiocyanate, 3,5-dimethylbenzenisothiocyanate, acmc-20anca, 3,5-xylyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-3,5-dimethyl-benzene, #, isothiocyanic acid 3,5-dimethylphenyl ester
Clave InChI DSMXCADWIFIJEX-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)N=C=S)C
Nombre IUPAC 1-isotiocianato-3,5-dimetilbenceno
Peso molecular (g/mol) 163.238
PubChem CID 142406
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.24
Porcentaje de pureza 97%