Learn More
3,5-Dimetilfenil isocianato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11312577
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11312577 1 g 1 g
11322577 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11312577 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11698.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 54132-75-1 | C9H9NO | 147.177 g/mol
3,5-Dimethylphenyl isocyanate is applications include linking with oligosaccharides and cyclodextrins for chiral chromatography stationary phases.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El isocianato de dimetil fenil de 3,5 se utiliza en aplicaciones como el enlace con oligosacáridos y ciclodextrinas para las fases estacionarias de la cromatografía quiral.
Solubilidad
Hidroliza en agua.
Notas
Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54132-75-1
Fórmula molecular C9H9NO
Peso molecular (g/mol) 147.177
Número MDL MFCD00013868
Clave InChI DZSGDHNHQAJZCO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dimethylphenyl isocyanate, 3,5-dimethylphenylisocyanate, 3,5-xylyl isocyanate, benzene, 1-isocyanato-3,5-dimethyl, isocyanic acid 3,5-dimethylphenyl ester, 5-isocyanato-m-xylene, 1-isocyanato-3,5-dimethyl-benzene, acmc-1axct, 3,5-dimethylbenzenisocyanate, ksc274i2t
PubChem CID 521488
Nombre IUPAC 1-Isocianato-3,5-dimetilbenceno
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)N=C=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dimethylphenyl isocyanate
Densidad 1.045
Cantidad 1 g
Índice de refracción 1.528
Número UN UN2206
Beilstein 774958
Punto de ebullición 205°C
Información de solubilidad Hydrolyzes in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.18
Porcentaje de pureza 97%