Learn More
3,5-Dimetilfenoximetiloxirano, TRC
Código de producto. 30134083
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134083 10 g 10 g
30007079 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134083 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD47657510G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4287-30-3
Fórmula molecular C11H14O2
Peso molecular (g/mol) 178.23
Sinónimo [(3,5-Dimethylphenoxy)methyl]oxirane, 1,2-Epoxy-3-(3,5-xylyloxy)propane, 1-(3,5-Dimethylphenoxy)-2,3-epoxypropane, Glycidyl 3,5-Dimethylphenyl Ether
SMILES OCC(C)(C)NC(C)C(=O)c1ccc(F)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dimethylphenoxymethyloxirane
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H14O2/c1-8-3-9(2)5-10(4-8)12-6-11-7-13-11/h3-5,11H,6-7H2,1-2H3